Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-3275R-A488EA 885 EUR InStock
BOSSBS-3275R-A488
Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Mitogen activated protein kinase kinase 6 (MEK6 or MKK6) belongs to the serine/threonine protein kinase family and the MAPK kinase subfamily (MAP2K, MKK or MEKs). MEK6, closely related to MEK3, catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in MAP kinase p38, thus activating it, in response to inflammatory cytokines and environmental stress.As an essential component of p38 MAP kinase mediated signal transduction pathway, this protein is involved in many cellular processes such as stress induced cell cycle arrest, transcription activation and apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP2K6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité