Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDLIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2928R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-2928R-CY3
Anti-PDLIM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The protein encoded by this gene contains a PDZ domain and a LIM domain, indicating that it may be involved in cytoskeletal assembly. In support of this, the encoded protein has been shown to bind the spectrin-like repeats of alpha-actinin-2 and to colocalize with alpha-actinin-2 at the Z lines of skeletal muscle. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. Aberrant alternative splicing of this gene may play a role in myotonic dystrophy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDLIM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité