Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNTA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10221R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10221R-CY7
Anti-SNTA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Syntrophins are cytoplasmic peripheral membrane scaffold proteins that are components of the dystrophin-associated protein complex. This gene is a member of the syntrophin gene family and encodes the most common syntrophin isoform found in cardiac tissues. The N-terminal PDZ domain of this syntrophin protein interacts with the C-terminus of the pore-forming alpha subunit (SCN5A) of the cardiac sodium channel Nav1.5. This protein also associates cardiac sodium channels with the nitric oxide synthase-PMCA4b (plasma membrane Ca-ATPase subtype 4b) complex in cardiomyocytes. This gene is a susceptibility locus for Long-QT syndrome (LQT) - an inherited disorder associated with sudden cardiac death from arrhythmia - and sudden infant death syndrome (SIDS). This protein also associates with dystrophin and dystrophin-related proteins at the neuromuscular junction and alters intracellular calcium ion levels in muscle tissue. [provided by RefSeq, Jan 2013].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNTA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité