Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4256R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4256R-A350
Anti-TXN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Thioredoxins (Trx) are small, multi-functional proteins with oxidoreductase activity and are ubiquitous in essentially all living cells. Trx contains a redox-active disulfide/dithiol group within the conserved Cys-Gly-Pro-Cys active site. The two cysteine residues in the conserved active centers can be oxidized to form intramolecular disulfide bonds. Reduction of the active site disulfide in oxidized Trx is catalyzed by Trx reductase with NADPH as the electron donor. The reduced Trx is a hydrogen donor for ribonucleotide reductase, the essential enzyme for DNA synthesis, and a potent general protein disulfide reductase with numerous functions in growth and redox regulations. Specific protein disulfide targets for reduction by Trx include protein disulfide isomerase(PDI) and a number of transcription factors such as p53, NF-kB and AP-1. Trx is also capable of removing H2O2, particularly when it is coupled with either methionine sulfoxide reductase or several isoforms of peroxiredoxins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TXN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité