Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEFB4A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4307R-HRPEA 842 EUR InStock
BOSSBS-4307R-HRP
Anti-DEFB4A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Beta-defensins (also designated BD, and hBD in human) are small cationic peptides with broad-spectrum antimicrobial activity. Produced in mucosal epithelia and neutrophils of several species, Beta-defensins are developmentally regulated. Human b-defensin 2 is locally regulated by inflammation and is the first member of the b-defensin family that is locally inducible by inflammation. The murine homolog of human b-defensin 2, which is called b-defensin 3, is present in the respiratory system and in low levels in the epithelial cells of the intestine and lung. The unique murine b-defensin 2 (Defb2) is not expressed in airways of untreated mice, but is upregulated in the airways by lipopolysaccharide and may contribute to host defense at the mucosal surface of the airways

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DEFB4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité