Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4972R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4972R-CY7
Anti-PCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
PCK1 is a main control point for the regulation of gluconeogenesis. This cytosolic enzyme, along with GTP, catalyzes the formation of phosphoenolpyruvate from oxaloacetate, with the release of carbon dioxide and GDP. The expression of the corresponding gene can be regulated by insulin, glucocorticoids, glucagon, cAMP, and diet. A mitochondrial isozyme has also been characterized.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PCK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité