Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIV p55+P6-Gag Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4980R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4980R-A647
Anti-HIV p55+P6-Gag Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
HIV1 performs highly complex orchestrated tasks during the assembly, budding, maturation and infection stages of the viral replication cycle. During viral assembly, the proteins form membrane associations and self-associations that ultimately result in budding of an immature virion from the infected cell. Gag precursors also function during viral assembly to selectively bind and package two plus strands of genomic RNA. p55 is digested by HIV1 protease into intermediate products p41 and p15. p41 is further digested into matrix protein p17 and capsid protein p24. Likewise, p15 is further digested into nucleocapsid protein p7 and to p6 and p1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HIV p55+P6-Gag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité