Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPH3AL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4183R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4183R-A555
Anti-RPH3AL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Rabphilin-3AL (rabphilin-3A-like), also known as RPH3AL or NOC2, is a cytoplasmic Rab GTPase effector. It contains one FYVE-type zinc finger and one Rab-binding (RBD) domain, but unlike its related protein, rabphilin-3A, rabphilin-3AL does not contain any C2 domains. Rabphilin-3AL is expressed in a variety of tissues, with highest levels found in kidney, skeletal muscle, pancreas, liver, ovary, stomach, heart and thyroid. It is believed to play a role regulating calcium-dependent secretory vesicle exocytosis in endocrine and exocrine cells. Via its RBD domain, rabphilin-3AL is capable of binding Rab 27a and, through this interaction, rabphilin-3AL is recruited to dense-core vesicles. With lower affinity, rabphilin-3AL can also bind Rab 3 and Rab 8 with its RBD domain. Through an interaction with Rab 3, rabphilin-3AL can inhibit G-protein signaling in endocrine pancreas and positively regulate insulin secretion. Rabphilin-3AL knockout mice display accumulation of secretory granules and irregular shape in exocrine cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPH3AL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité