Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIK3C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4159R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4159R-CY7
Anti-PIK3C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Catalytic subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate which plays a key role in initiation and maturation of autophagosomes. Involved in the transport of lysosomal enzyme precursors to lysosomes. Required for the abcission step in cytokinesis. Required for transport from early to late endosomes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PI 3 Kinase Class 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité