Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4197R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4197R-CY3
Anti-PLN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Sarco(endo)plasmic-reticulum (SER) regulatory protein, Phospholamban (PLB), is a small, plasma membrane-associated protein found in the SER of cardiac, smooth and slow-twitch muscle. Believed to assemble into a pentamer, PLB regulates cardiac contractility and Ca2+ affinity for cardiac SER Ca2+ ATPase (SERCA2a). Non-phosphorylated PLB associates with SERCA2a, and inhibits Ca2+ reuptake into the SER. PLB activation occurs when key Serine/Threonine residues in PLB (Ser-10, Ser-16, Thr-17) are phosphorylated by numerous effectors, which include PKC, PKA, PKG, and CaM kinase. Phosphorylation of PLB causes dissociation from SERCA2a and a subsequent increase in the rate of Ca2+ reuptake into the SER, which accelerates ventricular relaxation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité