Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGEF12 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4213R-FITCEA 842 EUR InStock
BOSSBS-4213R-FITC
Anti-ARHGEF12 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form a complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. This protein is observed to form myeloid/lymphoid fusion partner in acute myeloid leukemia (from EntrezGene). LARG has also been implicated in linking heterotrimeric G proteins to microtubule organisation in regulation of cell polarity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARHGEF12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité