Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAPB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4227R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4227R-A647
Anti-VAPB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
VAPB contains 1 MSP domain and it may play a role in vesicle trafficking. Defects in VAPB are a cause of proximal adult autosomal dominant spinal muscular atrophy [MIM:182980]; also called late onset spinal muscular atrophy Finkel type. Spinal muscular atrophies are neurodegenerative disorders characterized by degeneration of lower motor neurons, leading to progressive paralysis muscular atrophy. This form is a late adult onset form of the disease (after age 20 years). The patients show a benign course, most of them remaining ambulatory 10 to 40 years after clinical onset.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VAPB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité