Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN2C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4270R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-4270R-FITC
Anti-CDKN2C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
p18 INK4c is a specific inhibitor of cdk4 / cdk6 (it interacts strongly with CDK6 and weakly with CDK4), and is expressed during G1 to S transition in the eukaryotic cell division cycle. It is maximally induced as cells enter S phase. Highest expression levels are found in skeletal muscle, but it is also found in the pancreas and heart.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDKN2C
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité