Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Clenbuterol Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4532R-HRPEA 842 EUR InStock
BOSSBS-4532R-HRP
Anti-Clenbuterol Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Clenbuterol belongs to the group of agonists. In livestock production clenbuterol improves the meat/fat ratio in fattened animals or accelerate the growth. Up to now agonists have not been authorized as adjuvants for fattening. In addition to its lipolytic and anabolic effect, clenbuterol has a relaxing effect on non-striated musculature on which is based its therapeutic use as an antiasthmatic and a tocolytic agent. When employed as a fattening adjuvant, as compared with the therapeutic use, clenbuterol is administered in a 5 to 10 times higher dose. Therefore, it is possible that clenbuterol residues may lead to a risk for consumers after illegal administration.Using the clenbuterol monocalantibody, it is possible to detect clenbuterol and other agonists in urine, muscle and liver both rapidly and with accuracy. Clenbuterol is a long acting beta 2 adrenergic agonist. Like other beta 2 agonists, clenbuterol is believed to act by stimulating production of cyclic AMP through the activation of adenyl cyclase. By definition, Beta 2 agonists have more smooth muscle relaxation activity (bronchial, vascular and uterine smooth muscle) versus its cardiac effects (Beta 1).

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Clenbuterol
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité