Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4630R-A488EA 885 EUR InStock
BOSSBS-4630R-A488
Anti-ROCK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Protein kinase which is a key regulator of actin cytoskeleton and cell polarity. Involved in regulation of smooth muscle contraction, actin cytoskeleton organization, stress fiber and focal adhesion formation, neurite retraction, cell adhesion and motility via phosphorylation of DAPK3, GFAP, LIMK1, LIMK2, MYL9/MLC2, PFN1 and PPP1R12A. Phosphorylates FHOD1 and acts synergistically with it to promote SRC-dependent non-apoptotic plasma membrane blebbing. Phosphorylates JIP3 and regulates the recruitment of JNK to JIP3 upon UVB-induced stress. Acts as a suppressor of inflammatory cell migration by regulating PTEN phosphorylation and stability. Acts as a negative regulator of VEGF-induced angiogenic endothelial cell activation. Required for centrosome positioning and centrosome-dependent exit from mitosis. Plays a role in terminal erythroid differentiation. May regulate closure of the eyelids and ventral body wall by inducing the assembly of actomyosin bundles. Promotes keratinocyte terminal differentiation. Involved in osteoblast compaction through the fibronectin fibrillogenesis cell-mediated matrix assembly process, essential for osteoblast mineralization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ROCK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité