Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR2C2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4636R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-4636R-FITC
Anti-NR2C2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Orphan nuclear receptor that can act as a repressor or activator of transcription. An important repressor of nuclear receptor signaling pathways such as retinoic acid receptor, retinoid X, vitamin D3 receptor, thyroid hormone receptor and estrogen receptor pathways. May regulate gene expression during the late phase of spermatogenesis. Together with NR2C1, forms the core of the DRED (direct repeat erythroid-definitive) complex that represses embryonic and fetal globin transcription including that of GATA1. Binds to hormone response elements (HREs) consisting of two 5'-AGGTCA-3' half site direct repeat consensus sequences. Plays a fundamental role in early embryonic development and embryonic stem cells. Required for normal spermatogenesis and cerebellum development. Appears to be important for neurodevelopmentally regulated behavior (By similarity). Activates transcriptional activity of LHCG. Antagonist of PPARA-mediated transactivation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NR2C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité