Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATXN3L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4807R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4807R-CY5.5
Anti-ATXN3L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Defects in ATXN3 are the cause of spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3) ; also known as Machado-Joseph disease (MJD). Spinocerebellar ataxia is a clinically and genetically heterogeneous group of cerebellar disorders. Patients show progressive incoordination of gait and often poor coordination of hands, speech and eye movements, due to degeneration of the cerebellum with variable involvement of the brainstem and spinal cord. SCA3 belongs to the autosomal dominant cerebellar ataxias type I (ADCA I) which are characterized by cerebellar ataxia in combination with additional clinical features like optic atrophy, ophthalmoplegia, bulbar and extrapyramidal signs, peripheral neuropathy and dementia. The molecular defect in SCA3 is the a CAG repeat expansion in ATXN3 coding region. Longer expansions result in earlier onset and more severe clinical manifestations of the disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATXN3L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité