Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Keratan Sulfate Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4894R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4894R-CY7
Anti-Keratan Sulfate Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Catalyzes the transfer of sulfate to position 6 of galactose residues of keratan. It has a preference for sulfating keratan sulfate, but it also transfers sulfate to the unsulfated polymer. The sulfotransferase activity on sialyl LacNAc structures is much higher than the corresponding desialylated substrate, and only internal galactose residues are sulfated. It also may function in the sulfation of sialyl N-acetyllactosamine oligosaccharide chains attached to glycoproteins. It participates in biosynthesis of selectin ligands. Selectin ligands are present in high endothelial cells (HEVs) and play a central role in lymphocyte homing at sites of inflammation. Aggrecan is the major proteoglycan of human articular cartilage. The core protein is substituted by a number of keratan sulfate and chondroitin sulfate glycosaminoglycan chains. Whereas chondroitin sulfate is widely distributed throughout the body, keratan sulfate is primarily expressed in cartilage (joints, trachea, intervertebral discs) and cornea.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Keratan Sulfate
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité