Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANXA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4901R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4901R-A647
Anti-ANXA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The Annexins are a family of structurally similar proteins. Annexins bind to phospholipids and may be involved in regulation of membrane transport, membrane channel activity, and interaction of the cell membrane with the extracellular matrix. Annexin A7 is a member of the annexin family of calcium dependent phospholipid binding proteins. The Annexin A7 gene contains 14 exons and spans approximately 34 kb of DNA. Structural analysis of the protein suggests that Annexin A7 is a membrane binding protein with diverse properties including voltage sensitive calcium channel activity, ion selectivity and membrane fusion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANXA7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité