Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYLK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4705R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-4705R-CY5
Anti-MYLK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene, a muscle member of the immunoglobulin gene superfamily, encodes myosin light chain kinase which is a calcium/calmodulin dependent enzyme. This kinase phosphorylates myosin regulatory light chains to facilitate myosin interaction with actin filaments to produce contractile activity. This gene encodes both smooth muscle and nonmuscle isoforms. In addition, using a separate promoter in an intron in the 3' region, it encodes telokin, a small protein identical in sequence to the C-terminus of myosin light chain kinase, that is independently expressed in smooth muscle and functions to stabilize unphosphorylated myosin filaments. A pseudogene is located on the p arm of chromosome 3. Four transcript variants that produce four isoforms of the calcium/calmodulin dependent enzyme have been identified as well as two transcripts that produce two isoforms of telokin. Additional variants have been identified but lack full length transcripts. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYLK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité