Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-4782R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4782R-CY7
Anti-HSPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The heat shock proteins (HSPs) comprise a group of highly conserved, abundantly expressed proteins with diverse functions, including the assembly and sequestering of multi-protein complexes, transportation of nascent polypeptide chains across cellular membranes and regulation of protein folding. HSPB2 (heat shock 27 kDa protein 2), also known as HSP 27 or MKBP, is a 182 amino acid protein that belongs to the heat shock protein family and is expressed preferentially in heart and skeletal muscle. Localized to mitochondria, HSPB2 functions as an ATP-dependent chaperone protein that plays a role in the refolding of denatured proteins and may also interact with the Actin cytoskeleton and prevent apoptotic cell death. HSPB2 is abundantly expressed in several cancer cell lines, suggesting that HSPB2 may be an important factor in tumor transformation and metastasis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HSPB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité