Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5000R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5000R-HRP
Anti-PCB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PCB (Pyruvate carboxylase) requires biotin and ATP to catalyse the carboxylation of pyruvate to oxaloacetate. The active enzyme is a homotetramer arranged in a tetrahedron which is located exclusively in the mitochondrial matrix. PCB is involved in gluconeogenesis, lipogenesis, insulin secretion and synthesis of the neurotransmitter glutamate. Mutations in this gene have been associated with pyruvate carboxylase deficiency. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTRs, but encoding the same protein, have been found for this gene.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PCB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité