Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLDN14 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5025R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5025R-HRP
Anti-CLDN14 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The Claudin superfamily consists of many structurally related proteins in humans. These proteins are important structural and functional components of tight junctions in paracellular transport. Claudins are located in both epithelial and endothelial cells in all tight junction-bearing tissues. Three classes of proteins are known to localize to tight junctions, including the claudins, Occludin and Junction adhesion molecules. Claudins, which consist of four transmembrane domains and two extracellular loops, make up tight junction strands. Claudin expression is often highly restricted to specfic regions of different tissues and may have an important role in transcellular transport through tight junctions. Claudin-14 is a multi-pass membrane protein that is expressed in liver, kidney and ear. Defects in the gene encoding claudin-14 are the cause of non-syndromic sensorineural deafness autosomal recessive type 29 (DFNB29), a form of hearing loss resulting from damage to either nerve pathways or neural receptors of the inner ear.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CLDN14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité