Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NMRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5058R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5058R-A488
Anti-NMRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ECHS1 (Enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1) catalyzes the hydration of 2-trans-enoyl-coenzyme A (CoA) intermediates to L-3-hydroxyacyl-CoAs, in the second step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NMRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité