Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LBR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5081R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5081R-A555
Anti-LBR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Lamins are nuclear membrane proteins that serve to maintain specific cellular functions, such as DNA replication and chromatin organization. Lamin B receptor (LBR) is an integral protein of the nuclear envelope inner membrane. It is phosphorylated by CDC2 protein kinase in mitosis when the inner nuclear membrane breaks down into vesicles that dissociate from the lamina and the chromatin. It is phosphorylated by different protein kinases in interphase when the membrane is associated with these structures. The cleavage of lamins results in nuclear disregulation and cell death.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LBR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité