Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PON1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5107R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5107R-A647
Anti-PON1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Hydrolyzes the toxic metabolites of a variety of organophosphorus insecticides. Capable of hydrolyzing a broad spectrum of organophosphate substrates and lactones, and a number of aromatic carboxylic acid esters. Mediates an enzymatic protection of low density lipoproteins against oxidative modification and the consequent series of events leading to atheroma formation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PON1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité