Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGDIA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5116R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5116R-CY7
Anti-ARHGDIA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Aplysia Ras-related homologs (ARHs), also called Rho genes, belong to the RAS gene superfamily encoding small guanine nucleotide exchange (GTP/GDP) factors. The ARH proteins may be kept in the inactive, GDP-bound state by interaction with GDP dissociation inhibitors, such as ARHGDIA (Leffers et al., 1993[PubMed 8262133]).[supplied by OMIM].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARHGDIA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité