Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETS1 associated Protein II Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5164R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5164R-FITC
Anti-ETS1 associated Protein II Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
DNA repair enzyme that can remove a variety of covalent adducts from DNA through hydrolysis of a 5'-phosphodiester bond, giving rise to DNA with a free 5' phosphate. Catalyzes the hydrolysis of dead-end complexes between DNA and the topoisomerase 2 (TOP2) active site tyrosine residue. Hydrolyzes 5'-phosphoglycolates on protruding 5' ends on DNA double-strand breaks (DSBs) due to DNA damage by radiation and free radicals. The 5'-tyrosyl DNA phosphodiesterase activity can enable the repair of TOP2-induced DSBs without the need for nuclease activity, creating a 'clean' DSB with 5'-phosphate termini that are ready for ligation. Has also 3'-tyrosyl DNA phosphodiesterase activity, but less efficiently and much slower than TDP1. May also act as a negative regulator of ETS1 and may inhibit nuclear factor-kappa-B activation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ETS1 associated protein II
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité