Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AXL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5180R-CY3EA 879 EUR InStock
BOSSBS-5180R-CY3
Anti-AXL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factor GAS6 and which is thus regulating many physiological processes including cell survival, cell proliferation, migration and differentiation. Ligand binding at the cell surface induces dimerization and autophosphorylation of AXL. Following activation by ligand, ALX binds and induces tyrosine phosphorylation of PI3-kinase subunits PIK3R1, PIK3R2 and PIK3R3; but also GRB2, PLCG1, LCK and PTPN11. Other downstream substrate candidates for AXL are CBL, NCK2, SOCS1 and TENC1. Recruitment of GRB2 and phosphatidylinositol 3 kinase regulatory subunits by AXL leads to the downstream activation of the AKT kinase. GAS6/AXL signaling plays a role in various processes such as endothelial cell survival during acidification by preventing apoptosis, optimal cytokine signaling during human natural killer cell development, hepatic regeneration, gonadotropin-releasing hormone neuron survival and migration, platelet activation, or regulation of thrombotic responses. Plays also an important role in inhibition of Toll-like receptors (TLRs)-mediated innate immune response. In case of filovirus infection, seems to function as a cell entry factor.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AXL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité