Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5204R-CY5.5EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5204R-CY5.5
Anti-ATG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
E2-like enzyme involved in autophagy and mitochondrial homeostasis. Catalyzes the conjugation of ATG8-like proteins (GABARAP, GABARAPL1, GABARAPL2 or MAP1LC3A) to phosphatidylethanolamine (PE). PE-conjugation to ATG8-like proteins is essential for autophagy. Preferred substrate is MAP1LC3A. Also acts as an autocatalytic E2-like enzyme, catalyzing the conjugation of ATG12 to itself, ATG12 conjugation to ATG3 playing a role in mitochondrial homeostasis but not in autophagy. ATG7 (E1-like enzyme) facilitates this reaction by forming an E1-E2 complex with ATG3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité