Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5209R-CY5.5EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5209R-CY5.5
Anti-AKT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
AKT3 is one of 3 closely related serine/threonine-protein kinases (AKT1, AKT2 and AKT3) called the AKT kinase, and which regulate many processes including metabolism, proliferation, cell survival, growth and angiogenesis. This is mediated through serine and/or threonine phosphorylation of a range of downstream substrates. Over 100 substrate candidates have been reported so far, but for most of them, no isoform specificity has been reported. AKT3 is the least studied AKT isoform. It plays an important role in brain development and is crucial for the viability of malignant glioma cells. AKT3 isoform may also be the key molecule in up-regulation and down-regulation of MMP13 via IL13. Required for the coordination of mitochondrial biogenesis with growth factor-induced increases in cellular energy demands. Down-regulation by RNA interference reduces the expression of the phosphorylated form of BAD, resulting in the induction of caspase-dependent apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AKT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité