Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADRB2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5211R-HRPEA 886 EUR InStock
BOSSBS-5211R-HRP
Anti-ADRB2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Beta 2 Adrenergic Receptor is a member of the G protein coupled receptor superfamily. This receptor is directly associated with one of its ultimate effectors, the class C L type calcium channel Ca(V)1.2. This receptor channel complex also contains a G protein, an adenylyl cyclase, cAMP dependent kinase, and the counterbalancing phosphatase, PP2A. The assembly of the signaling complex provides a mechanism that ensures specific and rapid signaling by this G protein coupled receptor. This gene contains no introns in either its coding or untranslated sequences. Different polymorphic forms, point mutations, and/or downregulation of this gene are associated with nocturnal asthma, obesity and type 2 diabetes. Expression of the beta 2 Adrenergic Receptor has been reported in adipose, blood, brain, heart, lung, nose, pancreas, skeletal muscle, skin, and vessel.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ADRB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité