Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5216R-CY5EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5216R-CY5
Anti-BAD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Bad is a member of the Bcl2 family and acts to promote apoptosis by forming heterodimers with the survival proteins Bcl2 and BclxL, thus preventing them from binding with BAX. Bad is found on the outer mitochondrial membrane and, once phosphorylated in response to growth stimuli, translocates to the cytoplasm. The phosphorylation status of Bad represents a key checkpoint for death or cell survival. JNK-induced phosphorylation of BAD serine 128 promotes the apoptotic role of Bad by opposing the inhibitory effect of growth factor on Bad-mediated apoptosis. Cdc2-induced phosphorylation of Bad serine 128 has an inhibitory effect on its interaction with 14-3-3 proteins. The latter interaction is critical for Bad phosphorylation at serine 155, a site within the BH3 domain that leads to the release of BclxL and the promotion of cell survival. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants which encode the same isoform.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BAD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité