Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5277R-A555EA 860 EUR InStock
BOSSBS-5277R-A555
Anti-CDK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family. This protein kinase is highly similar to the gene products of S. cerevisiae cdc28, and S. pombe cdc2. It is a catalytic subunit of the cyclin-dependent protein kinase complex, whose activity is restricted to the G1-S phase, and essential for cell cycle G1/S phase transition. This protein associates with and regulated by the regulatory subunits of the complex including cyclin A or E, CDK inhibitor p21Cip1 (CDKN1A) and p27Kip1 (CDKN1B). Its activity is also regulated by its protein phosphorylation. Two alternatively spliced variants and multiple transcription initiation sites of this gene have been reported. cdk2 is a cell cycle protein closely related to Cdc2 (cdk1) that has proved useful as a marker of proliferation. cdk2 binds cyclin type A and E proteins and controls progression into S-phase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK2
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité