Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF4B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5346R-A555EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5346R-A555
Anti-EIF4B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
eIF4B is required for the binding of mRNA to ribosomes. It functions in close association with eIF4F and eIF4A. It binds near the 5'-terminal cap of mRNA in the presence of eIF4F and ATP. It promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both eIF4A and eIF4F (referenced from swissprot).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EIF4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité