Anti-HMGN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5384R-CY5.5EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5384R-CY5.5
Anti-HMGN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Chromosomal protein HMG14 binds to the inner side of the nucleosomal DNA, thus altering the interaction between the DNA and the histone octamer and is involved in the process that maintains transcribable genes in an appropriate chromatin conformation. HMG14 has been implicated as a contributing factor in the etiology of Down syndrome.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HMGN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité