Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ILK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5443R-CY7EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5443R-CY7
Anti-ILK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Receptor-proximal protein kinase regulating integrin-mediated signal transduction. May act as a mediator of inside-out integrin signaling. Focal adhesion protein part of the complex ILK-PINCH. This complex is considered to be one of the convergence points of integrin- and growth factor-signaling pathway. Could be implicated in mediating cell architecture, adhesion to integrin substrates and anchorage-dependent growth in epithelial cells. Phosphorylates beta-1 and beta-3 integrin subunit on serine and threonine residues, but also AKT1 and GSK3B.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ILK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité