Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5497R-CY3EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5497R-CY3
Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. The activation of this kinase requires its phosphorylation by upstream kinases. Upon activation, this kinase translocates to the nucleus of the stimulated cells, where it phosphorylates nuclear targets. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein, but differing in the UTRs, have been reported for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité