Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5470R-A488EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5470R-A488
Anti-MDM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that mediates ubiquitination of p53/TP53, leading to its degradation by the proteasome. Inhibits p53/TP53- and p73/TP73-mediated cell cycle arrest and apoptosis by binding its transcriptional activation domain. Also acts as a ubiquitin ligase E3 toward itself and ARRB1. Permits the nuclear export of p53/TP53. Promotes proteasome-dependent ubiquitin-independent degradation of retinoblastoma RB1 protein. Inhibits DAXX-mediated apoptosis by inducing its ubiquitination and degradation. Component of the TRIM28/KAP1-MDM2-p53/TP53 complex involved in stabilizing p53/TP53. Also component of the TRIM28/KAP1-ERBB4-MDM2 complex which links growth factor and DNA damage response pathways. Mediates ubiquitination and subsequent proteasome degradation of DYRK2 in nucleus. Ubiquitinates IGF1R and SNAI1 and promotes them to proteasomal degradation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MDM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité