Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK11 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5506R-HRPEA 886 EUR InStock
BOSSBS-5506R-HRP
Anti-MAPK11 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation, and development. MAPK11 is most closely related to p38 MAP kinase, both of which can be activated by proinflammatory cytokines and environmental stress. This kinase is activated through its phosphorylation by MAP kinase kinases (MKKs), preferably by MKK6. Transcription factor ATF2/CREB2 has been shown to be a substrate of this kinase.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MAPK11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité