Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5631R-A488EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5631R-A488
Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Synapsin I is a member of the synapsin family. Synapsins are neuronal phosphoproteins which associate with the cytoplasmic surface of synaptic vesicles. Family members are characterized by common protein domains, and they are implicated in synaptogenesis and the modulation of neurotransmitter release, suggesting a potential role in several neuropsychiatric diseases. This member of the synapsin family plays a role in regulation of axonogenesis and synaptogenesis. The protein serves as a substrate for several different protein kinases and phosphorylation may function in the regulation of this protein in the nerve terminal. Mutations of the Synapsin I gene may be associated with X linked disorders with primary neuronal degeneration such as Rett syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité