Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5652R-CY7EA 860 EUR InStock
BOSSBS-5652R-CY7
Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that acts as a regulatory link between the membrane-associated Ras GTPases and the MAPK/ERK cascade, and this critical regulatory link functions as a switch determining cell fate decisions including proliferation, differentiation, apoptosis, survival and oncogenic transformation. RAF1 activation initiates a mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade that comprises a sequential phosphorylation of the dual-specific MAPK kinases (MAP2K1/MEK1 and MAP2K2/MEK2) and the extracellular signal-regulated kinases (MAPK3/ERK1 and MAPK1/ERK2). The phosphorylated form of RAF1 (on residues Ser-338 and Ser-339, by PAK1) phosphorylates BAD/Bcl2-antagonist of cell death at 'Ser-75'. Phosphorylates adenylyl cyclases: ADCY2, ADCY5 and ADCY6, resulting in their activation. Phosphorylates PPP1R12A resulting in inhibition of the phosphatase activity. Phosphorylates TNNT2/cardiac muscle troponin T. Can promote NF-kB activation and inhibit signal transducers involved in motility (ROCK2), apoptosis (MAP3K5/ASK1 and STK3/MST2), proliferation and angiogenesis (RB1). Can protect cells from apoptosis also by translocating to the mitochondria where it binds BCL2 and displaces BAD/Bcl2-antagonist of cell death. Regulates Rho signaling and migration, and is required for normal wound healing. Plays a role in the oncogenic transformation of epithelial cells via repression of the TJ protein, occludin (OCLN) by inducing the up-regulation of a transcriptional repressor SNAI2/SLUG, which induces down-regulation of OCLN. Restricts caspase activation in response to selected stimuli, notably Fas stimulation, pathogen-mediated macrophage apoptosis, and erythroid differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité