Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUV39H1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5708R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5708R-FITC
Anti-SUV39H1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
SUV39H1 is targeted to histone H3 via its interaction with RB1 and is involved in many processes, such as repression of MYOD1-stimulated differentiation, regulation of the control switch for exiting the cell cycle and entering differentiation, repression by the PML-RARA fusion protein, BMP-induced repression, repression of switch recombination to IgA and regulation of telomere length. Component of the eNoSC (energy-dependent nucleolar silencing) complex, a complex that mediates silencing of rDNA in response to intracellular energy status and acts by recruiting histone-modifying enzymes. The eNoSC complex is able to sense the energy status of cell: upon glucose starvation, elevation of NAD(+)/NADP(+) ratio activates SIRT1, leading to histone H3 deacetylation followed by dimethylation of H3 at 'Lys-9' (H3K9me2) by SUV39H1 and the formation of silent chromatin in the rDNA locus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SUV39H1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité