Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD51 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5684R-CY5EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5684R-CY5
Anti-RAD51 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the RAD51 protein family. RAD51 family members are highly similar to bacterial RecA and Saccharomyces cerevisiae Rad51, and are known to be involved in the homologous recombination and repair of DNA. This protein can interact with the ssDNA-binding protein RPA and RAD52, and it is thought to play roles in homologous pairing and strand transfer of DNA. This protein is also found to interact with BRCA1 and BRCA2, which may be important for the cellular response to DNA damage. BRCA2 is shown to regulate both the intracellular localization and DNA-binding ability of this protein. Loss of these controls following BRCA2 inactivation may be a key event leading to genomic instability and tumorigenesis. Two alternatively spliced transcript variants of this gene, which encode distinct proteins, have been reported. Transcript variants utilizing alternative polyA signals exist.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAD51
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité