Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOXA5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5713R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5713R-FITC
Anti-HOXA5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
HOXA5 upregulates both p53 promoter-reporter constructs and endogenous p53 synthesis, leading to apoptosis. HOXA5 is detectable in approximately one-third of primary tumors. Lack of HOXA5 expression strongly correlates with methylation of its promoter region, suggesting a causal role for methylation in the silencing of HOXA5 gene expression. HOXA5 expression is an important step in tumorigenesis and loss of expression of p53 in human breast cancer may be primarily due to lack of expression of HOXA5.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HOXA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité