Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MATK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5751R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5751R-CY5.5
Anti-MATK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene has amino acid sequence similarity to Csk tyrosine kinase and has the structural features of the CSK subfamily: SRC homology SH2 and SH3 domains, a catalytic domain, a unique N terminus, lack of myristylation signals, lack of a negative regulatory phosphorylation site, and lack of an autophosphorylation site. MATK is thought to play a significant role in the signal transduction of hematopoietic cells. It is able to phosphorylate and inactivate Src family kinases, and may play an inhibitory role in the control of T-cell proliferation. This protein might be involved in signaling in some cases of breast cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MATK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité