Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRNN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5833R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5833R-CY5
Anti-CRNN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the "fused gene" family of proteins, which contain N terminus EF hand domains and multiple tandem peptide repeats. The encoded protein contains two EF hand Ca2+ binding domains in its N terminus and two glutamine and threonine rich 60 amino acid repeats in its C terminus. This gene, also known as squamous epithelial heat shock protein 53, may play a role in the mucosal/epithelial immune response and epidermal differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRNN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité