Anti-TBC1D4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5893R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5893R-CY7
Anti-TBC1D4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
May act as a GTPase-activating protein for RAB2A, RAB8A, RAB10 and RAB14. Isoform 2 promotes insulin-induced glucose transporter SLC2A4/GLUT4 translocation at the plasma membrane, thus increasing glucose uptake.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TBC1D4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité