Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MBD1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5915R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5915R-HRP
Anti-MBD1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
DNA methylation, or the addition of methyl groups to cytosine bases in the dinucleotide CpG, is imperative to proper development and regulates gene expression. The methylation pattern involves the enzymatic processes of methylation and demethylation. The demethylation enzyme was recently found to be a mammalian protein, which exhibits demethylase activity associated to a methyl-CpG-binding domain (MBD). The enzyme is able to revert methylated cytosine bases to cytosines within the particular dinucleotide sequence mdCpdG by catalyzing the cleaving of the methyl group as methanol. MeCP2 and MBD1 (PCM1) are first found to repress transcription by binding specifically to methylated DNA. MBD2 and MBD4 (also known as MED1) were later found to colocalize with foci of heavily methylated satellite DNA and believed to mediate the biological functions of the methylation signal. Surprisingly, MBD3 does not bind methylated DNA both in vivo and in vitro. MBD1, MBD2, MBD3, and MBD4 are found to be expressed in somatic tissues, but the expression of MBD1 and MBD2 is reduced or absent in embryonic stem cells, which are known to be deficient in MeCP1 activity. MBD4 have homology to bacterial base excision repair DNA N-glycosylases/lyases. In some microsatellite unstable tumors MBD4 is mutated at an exonic polynucleotide tract.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MBD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité