Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5923R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-5923R-FITC
Anti-FGF6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
FGF6 is a secreted heparin binding growth factor that is a member of the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development and postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. FGF6 is expressed in leukemia cell lines with platelet megakaryocytic differentiation potential. It signals through FGFR 1c, 2c, and 4. The FGF6 gene displays oncogenic transforming activity when transfected into mammalian cells. The mouse homolog of this gene exhibits a restricted expression profile predominantly in the myogenic lineage, which suggested a role in muscle regeneration or differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité